Osmiumtetraoksidi, Sigma-Aldrich®
Toimittaja: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Vaara
O5500-250MGEA 189 EUR
O5500-250MG O5500-1G O5500-10X1G
Osmiumtetraoksidi, Sigma-Aldrich®
Osmiumtetraoksidi
Kaava: O₄Os
MW: 254,23 g/mol
Kiehumispiste: 130 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 40 °C
Tiheys: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011150
CAS-numero: 20816-12-0
EINECS: 244-058-7
UN: 2471
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,07024