Koboltti(II)hydroksidi ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
B22045.18EA 71.7 EUR
B22045.18 B22045.30
Koboltti(II)hydroksidi ≥97%
Koboltti(II)hydroksidi
Kaava: H₂CoO₂
MW: 92,95 g/mol
Sulamispiste: 250 °C (haj. lämpötila)
Tiheys: 3,597 g/cm³ (15 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00016015
CAS-numero: 21041-93-0
EINECS: 244-166-4
Merck Index: 13,02467