Nickel sulphide ≥99.9% (metals basis)
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
35661.09EA 387 EUR
35661.09 35661.18
Nickel sulphide ≥99.9% (metals basis)
Nickel sulphide
Kaava: Ni₃S₂
MW: 240,21 g/mol
Sulamispiste: 797 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00217044
CAS-numero: 12035-72-2
EINECS: 234-829-6
UN: 3077
ADR: 9,III