Meripihkahappoanhydridi
Toimittaja: MP Biomedicals
Varoitus
ICNA02102970.5EA 135 EUR
ICNA02102970.5 ICNA0210297001
Meripihkahappoanhydridi
Meripihkahappoanhydridi
Kaava: C₄H₄O₃
MW: 100,07 g/mol
Kiehumispiste: 261 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 120 °C
Tiheys: 1,503 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 157 °C
MDL numero: MFCD00005525
CAS-numero: 108-30-5
EINECS: 203-570-0
UN: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 12,09039