L(+)-askorbiinihappo
Toimittaja: Merck
47863.EA 18.9 EUR
47863.
L(+)-askorbiinihappo
L(+)-askorbiinihappo
Kaava: C₆H₈O₆
MW: 176,13 g/mol
Kiehumispiste: 553 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 190…192 °C
Tiheys: 1,694 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00064328
CAS-numero: 50-81-7
EINECS: 200-066-2
REACH: exempt
Merck Index: 13,00837
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/93/09/26659309.jpg https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/91/16640591.jpg