3,6-Dimetyylifenantreeni
Toimittaja: EHRENSTORFER GMBH
EHERC20785000EA 309 EUR
EHERC20785000
3,6-Dimetyylifenantreeni
3,6-Dimetyylifenantreeni
Kaava: C₁₆H₁₄
MW: 206,29 g/mol
MDL numero: MFCD00001170
CAS-numero: 1576-67-6
EINECS: 216-409-4