Phenanthridine

Toimittaja: Merck

8.19167.9025EA 0 EUR
8.19167.9025
Phenanthridine
Phenanthridine
Kaava: C₁₃H₉N
MW: 179,22 g/mol
Kiehumispiste: 349 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 105…107 °C
Tiheys: 1,1 g/cm³ (130 °C)
MDL numero: MFCD00004989
CAS-numero: 229-87-8
EINECS: 205-934-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR