3-Metyyliadeniini 90+%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO379795000EA 757 EUR
ACRO379795000 ACRO379791000
3-Metyyliadeniini 90+%
3-Metyyliadeniini
Kaava: C₆H₇N₅
MW: 149,16 g/mol
Sulamispiste: 300 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00010531
CAS-numero: 5142-23-4
EINECS: 225-908-6
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥90.0 %