3-Metyyliksantiini
Toimittaja: Molekula
Varoitus
MOLEM28499276EA 94.3 EUR
MOLEM28499276
3-Metyyliksantiini
3-Metyyliksantiini
Kaava: C₆H₆N₄O₂
MW: 166,14 g/mol
MDL numero: MFCD00005580
CAS-numero: 1076-22-8
EINECS: 214-058-1