Teobromiini

Varoitus

EDQMT0700000EA 282 EUR
EDQMT0700000
Teobromiini
Teobromiini
Kaava: C₇H₈N₄O₂
MW: 180,17 g/mol
Sulamispiste: 350 °C
Tiheys: 1,419 g/cm³ (25 °C)
MDL numero: MFCD00022830
CAS-numero: 83-67-0
EINECS: 201-494-2
Merck Index: 12,09418

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR