2,5-Dimetyylipyratsiini 99%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO174520050EA 56.6 EUR
ACRO174520050 ACRO174520250
2,5-Dimetyylipyratsiini 99%
2,5-Dimetyylipyratsiini
Kaava: C₆H₈N₂
MW: 108,14 g/mol
Kiehumispiste: 155 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 15 °C
Tiheys: 0,99 g/cm³
Leimahduspiste: 63 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00006147
CAS-numero: 123-32-0
EINECS: 204-618-3
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4987 to 1.5007 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %