2,6-Dimetyylipyratsiini ≥99%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
B24687.06EA 136 EUR
B24687.06 B24687.14
2,6-Dimetyylipyratsiini ≥99%
2,6-Dimetyylipyratsiini
Kaava: C₆H₈N₂
MW: 108,14 g/mol
Kiehumispiste: 153…154 °C
Sulamispiste: 38…43 °C
Tiheys: 0,9647 g/cm³ (50 °C)
Leimahduspiste: 52 °C (125 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00006148
CAS-numero: 108-50-9
EINECS: 203-589-4
UN: 1325
ADR: 4.1,III