Pyreeni 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO180830250EA 41.6 EUR
ACRO180830250 ACRO180835000 ACRO180831000
Pyreeni 98%
Pyreeni
Kaava: C₁₆H₁₀
MW: 202,26 g/mol
Kiehumispiste: 393 °C (760 mmHg)
Sulamispiste: 148…152 °C
Leimahduspiste: 210 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00004136
CAS-numero: 129-00-0
EINECS: 204-927-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,08147
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/84/75/2298475.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Light yellow to yellow to yellow-green Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 147 to 152 °C
GC ≥97.5 %