3-Amino-6-klooripyridatsiini 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
A10185.14EA 899 EUR
A10185.14 A10185.06
3-Amino-6-klooripyridatsiini 98%
3-Amino-6-klooripyridatsiini
Kaava: C₄H₄ClN₃
MW: 129,55 g/mol
Sulamispiste: ∼ 218 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00051506
CAS-numero: 5469-69-2
EINECS: 226-796-1