2-Bromi-3-klooripyridiini ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
L20012.03EA 101 EUR
L20012.03 L20012.06
2-Bromi-3-klooripyridiini ≥97%
2-Bromi-3-klooripyridiini
Kaava: C₅H₃BrClN
Sulamispiste: 59…61 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD04039344
CAS-numero: 96424-68-9
EINECS: 000-000-0