2-Amino-3,5-dibromopyridine 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
A12706.06EA 58.3 EUR
A12706.06 A12706.22 A12706.14
2-Amino-3,5-dibromopyridine 97%
2-Amino-3,5-dibromopyridine
Kaava: C₅H₄Br₂N₂
MW: 251,91 g/mol
Kiehumispiste: 254 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 102…105 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00038041
CAS-numero: 35486-42-1
EINECS: 252-590-6