2-Amino-3,5-dibromopyridine
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
MAYBBTB07310.1EA 0 EUR
MAYBBTB07310.1 MAYBBTB07310EA MAYBBTB07310.50
2-Amino-3,5-dibromopyridine
2-Amino-3,5-dibromopyridine
Kaava: C₅H₄Br₂N₂
MW: 251,91 g/mol
Kiehumispiste: 254 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 104 °C
MDL numero: MFCD00038041
CAS-numero: 35486-42-1
EINECS: 252-590-6