2-Chloroisonicotinamide
Toimittaja: Thermo Scientific
MAYBSPB06910DAEA 0 EUR
MAYBSPB06910DA MAYBSPB06910EA ABCRSPB06910
2-Chloroisonicotinamide
2-Chloroisonicotinamide
Kaava: C₆H₅ClN₂O
MDL numero: MFCD00221401
CAS-numero: 100859-84-5