4-Amino-2-klooripyridiini 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
ACRO345451000EA 648 EUR
ACRO345451000 ACRO345450050 ACRO345450250 MAYBAC34545.1 MAYBAC34545.10
4-Amino-2-klooripyridiini 97%
4-Amino-2-klooripyridiini
Kaava: C₅H₅ClN₂
MW: 128,56 g/mol
Kiehumispiste: 300 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 92…94 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00060089
CAS-numero: 14432-12-3
EINECS: 238-403-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89 to 94 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %