Pyridiini-2-karbonitriili 99%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO110851000EA 62.2 EUR
ACRO110851000 ACRO110850050 ACRO110855000
Pyridiini-2-karbonitriili 99%
Pyridiini-2-karbonitriili
Kaava: C₆H₄N₂
MW: 104,11 g/mol
Kiehumispiste: 212 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 26…28 °C
Leimahduspiste: 89 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00006218
CAS-numero: 100-70-9
EINECS: 202-880-3
UN: 3439
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to brown Fused solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 25 to 31 °C
GC ≥98.5 %