Isoniatsidi
Toimittaja: LGC Standards PROMOCHEM
Varoitus
PROOICRS0331EA 355 EUR
PROOICRS0331
Isoniatsidi
Isoniatsidi
Kaava: C₆H₇N₃O
MW: 137,14 g/mol
Sulamispiste: 169…172 °C
Tiheys: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: >250 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00006426
CAS-numero: 54-85-3
EINECS: 200-214-6
Merck Index: 13,05205