Etyylinikotinaatti ≥99%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
L03215.22EA 64.6 EUR
L03215.22 L03215.36
Etyylinikotinaatti ≥99%
Etyylinikotinaatti
Kaava: C₈H₉NO₂
MW: 151,16 g/mol
Kiehumispiste: 223…224 °C
Sulamispiste: 8…9 °C
Tiheys: 1,107
Leimahduspiste: 93 °C (199 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00006389
CAS-numero: 614-18-6
EINECS: 210-370-7