Metyylinikotinaatti

Toimittaja: EDQM

EDQMY0000398EA 251 EUR
EDQMY0000398
Metyylinikotinaatti
Metyylinikotinaatti
Kaava: C₇H₇NO₂
MW: 137,14 g/mol
Kiehumispiste: 209 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 39 °C
Tiheys: 1,0048 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 95 °C
MDL numero: MFCD00006388
CAS-numero: 93-60-7
EINECS: 202-261-8
Merck Index: 12,06174

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR