Nikotiinihappo (Niacin) 99.5%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO128290100EA 1160 EUR
ACRO128290100 ACRO128295000 ACRO128291000 ACRO128290050 ACRO128290025
Nikotiinihappo (Niacin) 99.5%
Nikotiinihappo (Niacin)
Kaava: C₆H₅NO₂
MW: 123,11 g/mol
Sulamispiste: 236…239 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00006391
CAS-numero: 59-67-6
EINECS: 200-441-0
Merck Index: 12,06612
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 234 to 240 °C
Loss on drying ≤1 % (105 °C, 1 h)
Sulfated ash ≤0.1 %
Titration with NaOH ≥99.4 %