Pyridiini-3,4-dikarboksyylihappo ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
A14580.06EA 59 EUR
A14580.06 A14580.09 A14580.18 A14580.30
Pyridiini-3,4-dikarboksyylihappo ≥98%
Pyridiini-3,4-dikarboksyylihappo
Kaava: C₇H₅NO₄
MW: 167,12 g/mol
Kiehumispiste: 529 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: ∼ 255 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00006392
CAS-numero: 490-11-9
EINECS: 207-705-4
Merck Index: 13,02304