Pyridine-3,5-dicarboxylic acid ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
A11540.09EA 198 EUR
A11540.09 A11540.18 ABCRAB109185.0010
Pyridine-3,5-dicarboxylic acid ≥98%
Pyridine-3,5-dicarboxylic acid
Kaava: C₇H₅NO₄
MW: 167,12 g/mol
Kiehumispiste: 357 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: ∼ 325 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00006393
CAS-numero: 499-81-0
EINECS: 207-893-8