2-Amino-5-fluoropyridine
Toimittaja: Molekula
MOLEM11804620EA 283 EUR
MOLEM11804620
2-Amino-5-fluoropyridine
2-Amino-5-fluoropyridine
Kaava: C₅H₅FN₂
MW: 112,11 g/mol
MDL numero: MFCD01861120
CAS-numero: 21717-96-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III