4-(Dimetyyliamino)pyridiini
Toimittaja: Novabiochem (Part of Merck)
Vaara
01-62-0004-25EA 81.5 EUR
01-62-0004-25 01-62-0004-100
4-(Dimetyyliamino)pyridiini
4-(Dimetyyliamino)pyridiini
Kaava: C₇H₁₀N₂
MW: 122,17 g/mol
Kiehumispiste: 195 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 109…111 °C
Leimahduspiste: 124 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00006418
CAS-numero: 1122-58-3
EINECS: 214-353-5
UN: 2811
ADR: 6.1,II