2-Amino-3-hydroksipyridin
Toimittaja: Molekula
Vaara
MOLE26227590-100GEA 0 EUR
MOLE26227590-100G
2-Amino-3-hydroksipyridin
2-Amino-3-hydroksipyridin
Kaava: C₅H₆N₂O
MW: 110,12 g/mol
Kiehumispiste: 250 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 172 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00006317
CAS-numero: 16867-03-1
EINECS: 240-886-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III