2,3-Dimetoksipyridiini
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
L19624.14EA 752 EUR
L19624.14 L19624.03 L19624.06
2,3-Dimetoksipyridiini
2,3-Dimetoksipyridiini
Kaava: C₇H₉NO₂
MW: 139,15 g/mol
Kiehumispiste: 98…100 °C (16 mmHg)
Tiheys: 1,104
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03095043
CAS-numero: 52605-97-7