2-Amino-3-bromo-5-methylpyridine
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
MAYBXBX00111EAEA 0 EUR
MAYBXBX00111EA MAYBXBX00111.1 MAYBXBX00111.50
2-Amino-3-bromo-5-methylpyridine
2-Amino-3-bromo-5-methylpyridine
Kaava: C₆H₇BrN₂
MW: 187,04 g/mol
MDL numero: MFCD00068231
CAS-numero: 17282-00-7