3-Bentsoyylipyridiini ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
A16695.06EA 84 EUR
A16695.06 A16695.22 A16695.14
3-Bentsoyylipyridiini ≥98%
3-Bentsoyylipyridiini
Kaava: C₁₂H₉NO
MW: 183,21 g/mol
Kiehumispiste: 307 °C
Sulamispiste: 36…40 °C
Leimahduspiste: 150 °C (302 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00006394
CAS-numero: 5424-19-1
EINECS: 226-561-3