(S)-(-)-Nikotiini
Toimittaja: EHRENSTORFER GMBH
Vaara
Synonyms: L(-)-Nikotiini
EHERCA15520000EA 72.8 EUR
EHERCA15520000
(S)-(-)-Nikotiini
(S)-(-)-Nikotiini
Kaava: C₁₀H₁₄N₂
MW: 162,23 g/mol
Kiehumispiste: 247 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –79 °C
Tiheys: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: >100 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00006369
CAS-numero: 54-11-5
EINECS: 200-193-3
UN: 1654
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,06611