2,2'-Bipyridyyli ≥98% ACS
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
30569.18EA 245 EUR
30569.18 30569.09 30569.30
2,2'-Bipyridyyli ≥98% ACS
2,2'-Bipyridyyli
Kaava: C₁₀H₈N₂
MW: 156,19 g/mol
Kiehumispiste: 272…273 °C
Sulamispiste: 70 °C
Tiheys: 1,326 g/cm³ (–150 °C)
Leimahduspiste: 121 °C (249 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00006212
CAS-numero: 366-18-7
EINECS: 206-674-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03382
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/84/90/2298490.jpg