2-Bromipyrimidiini
Toimittaja: Molekula
Varoitus
MOLE13695189-5GEA 107 EUR
MOLE13695189-5G
2-Bromipyrimidiini
2-Bromipyrimidiini
Kaava: C₄H₃BrN₂
MW: 158,99 g/mol
Kiehumispiste: 62…64 °C (1,5 mmHg)
Sulamispiste: 56…57,5 °C
Tiheys: >1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Pakastin
MDL numero: MFCD00014601
CAS-numero: 4595-60-2
EINECS: 224-993-7