2,4,6-Trifluoropyrimidine ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
L04404.06EA 484 EUR
L04404.06 L04404.03
2,4,6-Trifluoropyrimidine ≥98%
2,4,6-Trifluoropyrimidine
Kaava: C₄HF₃N₂
MW: 134,06 g/mol
Kiehumispiste: 100…102 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00039705
CAS-numero: 696-82-2
EINECS: 211-801-1
UN: 3265
ADR: 8,II