2,4,6-Triaminopyrimidiini

Toimittaja: Molekula
Varoitus

MOLE80073938-100GEA 0 EUR
MOLE80073938-100G
2,4,6-Triaminopyrimidiini
2,4,6-Triaminopyrimidiini
Kaava: C₄H₇N₅
MW: 125,13 g/mol
Kiehumispiste: 324 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 252 °C
Tiheys: 1,45 g/cm³ (20 °C)
MDL numero: MFCD00006100
CAS-numero: 1004-38-2
EINECS: 213-720-7

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR