1,1,1,3,3,3-Heksametyylidisilatsaani 99+%, Electronic Grade
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
L16519.APEA 494 EUR
L16519.AP L16519.AC L16519.AE
1,1,1,3,3,3-Heksametyylidisilatsaani 99+%, Electronic Grade
1,1,1,3,3,3-Heksametyylidisilatsaani
Kaava: (CH₃)₃SiNHSi(CH₃)₃
MW: 161,39 g/mol
Kiehumispiste: 126 °C
Sulamispiste: –78 °C
Tiheys: 0,774
Leimahduspiste: 8 °C (46 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00008259
CAS-numero: 999-97-3
EINECS: 213-668-5
UN: 3286
ADR: 3,II
REACH: 01-2119438176-38
Merck Index: 13,04708
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/80/76/2298076.jpg