3-Metoksitiofeeni 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO381680250EA 408 EUR
ACRO381680250 ACRO381680010 ACRO381680050
3-Metoksitiofeeni 98%
3-Metoksitiofeeni
Kaava: C₅H₆OS
MW: 114,17 g/mol
Kiehumispiste: 80…82 °C (65 mmHg)
Sulamispiste: –7 °C
Tiheys: 1,143 g/cm³
Leimahduspiste: 49 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00043894
CAS-numero: 17573-92-1
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear yellow to green to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5310 to 1.5330 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %