Etanoli absoluuttinen ≥99.8%, PESTINORM® jäämäanalytiikkaan
Toimittaja: VWR Chemicals
|
|
85933.290EA
41.8
EUR
VWRC85933.320_T
85933.290
85933.320_DP
85933.320
85933.320DP
VWRC85933.290_T
85933.290DP
Etanoli absoluuttinen ≥99.8%, PESTINORM® jäämäanalytiikkaan
Etanoli
Kaava:
C₂H₅OH MW: 46,07 g/mol Kiehumispiste: 78,3 °C (1013 hPa) Sulamispiste: −117 °C |
MDL numero:
MFCD00003568 CAS-numero: 64-17-5 EINECS: 200-578-6 UN: 1170 ADR: 3,II |
Testitulosten erittely
Appearance | Clear colorless liquid |
Assay (GC, on anhydrous basis) | min. 99.8 % |
Identity (IR) | Comply |
Residue after evaporation | max. 0.0003 % w/w |
Water (KF) | max. 0.05 % w/w |
GC/ECD any Pesticide (as Lindane) | max. 5 pg/ml |