5-tert-Butyl-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-glutamate hydrate 98% (by HPLC)
Toimittaja: Thermo Scientific
H59169.14EA 598 EUR
H59169.14 H59169.06
5-tert-Butyl-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-glutamate hydrate 98% (by HPLC)
5-tert-Butyl-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-glutamate hydrate
Kaava: C₂₄H₂₇NO₆
MW: 425,48 g/mol
Sulamispiste: 83…90 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00037135
CAS-numero: 71989-18-9
EINECS: 276-253-8
Order Now
Testitulosten erittely
Assay (HPLC) Min. 97.5%