Hand washing foam, Phago´derm Sensitive
Toimittaja: PHAGOGENE
65083 65085
PHAG65083EA 55.2 EUR
PHAG65083 PHAG65085
Hand washing foam, Phago´derm Sensitive
Käsienpesu- ja desinfektioaineet, hoitovoiteet Desinfektioaineet käsille Liquid and Foam Skin Disinfectants
Foaming solution for washing hands, patients and for preoperative hand washing.
  • Skin stays soft and supple even when frequently washed
  • Formulated to minimise the risk of allergic reactions
  • Moisturising potential for 30 minutes
  • High rinsability
Suitable for children under 36 months and women pregnant/nursing and hypoallergenic.
Varoitus: *Tällä sivulla olevat tuotteet eivät kuulu EU -direktiivin 2019/904 soveltamisalaan