MOPS ≥98.5% (dry basis), Ultrapure
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
J19256.A1EA 703 EUR
J19256.A1 J19256.22
MOPS ≥98.5% (dry basis), Ultrapure
MOPS
Kaava: C₇H₁₅NO₄S
MW: 209,27 g/mol
Sulamispiste: 277…280 °C (haj. lämpötila)
Leimahduspiste: 110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00006183
CAS-numero: 1132-61-2
EINECS: 214-478-5
Order Now
Testitulosten erittely
Assay (Dry Basis) ≥98.5%
Assay Absorbance (250 nm, 1 M, 1 cm) ≤0.1
Chloride Content ≤0.01%
Identification (FTIR) Conforms
Residue on Ignition ≤0.1%
Impurity Content Sulphate (SO₄) ≤0.02%
Loss on Drying ≤0.5%
pKa (20 °C) 7.20 ±0.15
Iron (Fe) ≤5 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm