DL-seriini (not of animal origin) 98,5+% (dry basis)
Toimittaja: Thermo Scientific
J21486.A1EA 2960 EUR
J21486.A1 J21486.22
DL-seriini (not of animal origin) 98,5+% (dry basis)
DL-seriini
Kaava: C₃H₇NO₃
MW: 105,09 g/mol
Sulamispiste: ∼ 240 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00064223
CAS-numero: 302-84-1
EINECS: 206-130-6
Order Now
Testitulosten erittely
Assay (Dry Basis) ≥98.5%
Chloride Content ≤0.021%
Identification (FTIR) Conforms
Residue on Ignition ≤0.1%
Impurity Content Sulphate (SO₄) ≤0.05%
Loss on Drying ≤0.3%
Heavy Metals (Pb) ≤20 ppm