Hait: Optiset filtterit
10  results were found
SearchResultCount:"10"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: VWR®, Suodin yhdistelmämikroskooppeihin, himmennetty
Toimittaja: LABSYSTEMS LIFE SCIENCE
Kuvaus: Optical filters, 550 nm
Toimittaja: MOLECULAR DEVICES
Kuvaus: Filters for UVMax/ThermoMax microplate readers.
Toimittaja: SCHOTT AG Lighting and imaging
Kuvaus: Sininen suodatin, Ø 28 mm
Toimittaja: SCHOTT AG Lighting and imaging
Kuvaus: Polarisaatiosuodatin, Ø=66 mm
Toimittaja: MOTIC
Kuvaus: Panthera, Didymium filter (Ø 45 mm)
Toimittaja: MOTIC
Kuvaus: Suodatin, hiottua lasia, halkaisija (Ø = 45 mm)
Toimittaja: Lovibond Tintometer
Kuvaus: Lovibond®, Filter set red, yellow, neutral, with 10 filters
Tuoteluettelon nro: (630-2817)
Toimittaja: MOTIC
Kuvaus: Blue filter for FBGG/2111 stand (Ø = 42 mm)
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: ZEISS
Kuvaus: Suodinsarja 38, virityssuodin BP 470/40, säteenjakain FT 495, emissiosuodin BP 525/50
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 10 of 10
no targeter for Bottom