Total organic carbon standards, according to ISO/CEN EN1484, Supelco®
Toimittaja: Merck
Supelco®
76067-500ML-FEA 160 EUR
76067-500ML-F 76067-250ML-F
Total organic carbon standards, according to ISO/CEN EN1484, Supelco®
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Ympäristöanalytiikan standardit ja vertailumateriaalit
  • Stabilized
  • Limited shelf life, expiry date on the label
Varoitus: Storage temperature: 2…8 °C