Hait: Mekaaniset tiivisteet
8  results were found
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (201-0126)
Toimittaja: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Kuvaus: PTFE, valkoinen
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: SGE Analytical Science
Kuvaus: Mechanical Seals, grafiittia, Graphite seal for Thermo Finnigan trace GC, 5 mm Int. Ø
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: Ideal for analysis of active compounds such as pesticides, polychlorinated biphenyls (PCBs) and phenol.
Toimittaja: COWIE
Kuvaus: Mechanical Seals, Shaft guide replacement PEEK seal for 16 mm shaft
Toimittaja: IDEX HEALTH&SCIENCE LLC(RHEODY
Kuvaus: Rotor seals are the common wear part in all the Rheodyne® valves and many can be purchased separately or as part of a RheBuild® kit.
Tuoteluettelon nro: (555-9211)
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: Sealing Rings, Graphite liner sealing ring for Agilent SSL liners
UOM: 1 * 10 Items
Tuoteluettelon nro: (560-0185)
Toimittaja: VICI AG
Kuvaus: Mechanical Seals, Rotor seal 8-port 3-position C75 valve
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (HYPE7010-071)
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: Thermo Scientific™ Rheodyne™ replacement rotor seals for injectors made of ETFE to maintain the performance of Rheodyne™ sample injectors for high-per...
UOM: 1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom