Hait: Light Guides
8  results were found
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Valonohjain, Valonjohdin, 2-vartinen, Ø = 3,2 mm, L = 400 mm, VWR®, Valonjohdin, 2-vartinen, Ø = 3,2 mm, L = 400 mm
Toimittaja: SCHOTT AG Lighting and imaging
Kuvaus: Fibre optic illumination for stereo microscopy. To be used with cold light sources.
Toimittaja: SCHOTT AG Lighting and imaging
Kuvaus: Valonohjain, Lightline with adjustable front lens slit, 200×0,3 mm
Toimittaja: SCHOTT AG Lighting and imaging
Kuvaus: Joustava valonjohdin, Flexible light guide, 1-branch, 1600 mm, Taivutettava, 1-vartinen, Ø=5,0 mm/1600 mm
Toimittaja: SCHOTT AG Lighting and imaging
Kuvaus: Valonohjain, Objektipöytä, jossa läpivalo, Transmitted light stage, with illuminated area 50 mm and int. Ø 84 mm
Tuoteluettelon nro: (LEIM31154202)
Toimittaja: LEICA MICROSYSTEMS
Kuvaus: High quality schott fiber optics for perfect light placement. Microsystems™ Schott Gooseneck Light Guide provides flex and stay lighting.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: MOTIC
Kuvaus: Valonohjain, Gooseneck light guide, one arm, Ø×L: 0,5 mm×200 mm, Gooseneck light guide, one arm, Ø×L: 0,5 mm×200 mm
Tuoteluettelon nro: (ZEIS4355080000000)
Toimittaja: ZEISS
Kuvaus: Diffuse face light M8 with light guide (D) radiating surface 78×30 mm, outer dimensions 140×58×22 mm, incl. light guide 8/1000 mm and M6/M8 screw adap...
UOM: 1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom