Hait: Rengasvalot
12  results were found
SearchResultCount:"12"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (SCOC400580)
Toimittaja: SCHOTT AG Lighting and imaging
Kuvaus: The diffusor for LED ring lights avoids reflections of LEDs for uniform illumination.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: SCHOTT AG Lighting and imaging
Kuvaus: The EasyLED product line integrates advanced LED illumination with control functions in a single compact device. It is the ideal standard illumination...
Tuoteluettelon nro: (SCOC400555)
Toimittaja: SCHOTT AG Lighting and imaging
Kuvaus: The segmented polariser set has the ability to switch between polarised and non-polarised light, without any mechanical movements. The set is only com...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: SCHOTT AG Lighting and imaging
Kuvaus: The unique VisiLED UV ring light allows electronic switching between bright field and UV.
Tuoteluettelon nro: (SCOC400110)
Toimittaja: SCHOTT AG Lighting and imaging
Kuvaus: The VisiLED ringlight S40-75 is the successor of the S40-55, which has been discontinued, and comes with a completely new design.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (631-1753)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Kohdevalaisimen valonjohdin, VWR®, Tuotteelle: VisiLight® LED, Kuituoptinen rengasvalaisin, pituus, Ø 66 mm, 750 mm
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (SCOC400575)
Toimittaja: SCHOTT AG Lighting and imaging
Kuvaus: Polarisation system for brightfield ringlights. Turnable polariser with adapting thread and sliding filter as analyser.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: SCHOTT AG Lighting and imaging
Kuvaus: Ring lights are used to provide intense, uniform and shadow-free illumination.
Toimittaja: SCHOTT AG Lighting and imaging
Kuvaus: Fibre optic ring lights are available as six point, annular, or darkfield versions with specific advantages. For all ring lights, adapters are availab...
Tuoteluettelon nro: (630-1196)
Toimittaja: SCHOTT AG Lighting and imaging
Kuvaus: VisiLED Darkfield ring light provides intensive illumination in the incident darkfield, enhancing contrasts of flat structured surfaces.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (SCOC400810)
Toimittaja: SCHOTT AG Lighting and imaging
Kuvaus: Focus optic ring for darkfield illumination.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (SCOC400150)
Toimittaja: SCHOTT AG Lighting and imaging
Kuvaus: The VisiLED Slim is a space saving LED ring light, optimal for unconfined object preparation or usage with objective revolvers.
UOM: 1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 12 of 12
no targeter for Bottom