Hait: Adapterit kamerasta mikroskooppiin
10  results were found
SearchResultCount:"10"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Ring adapter for mono- and binocular microscopes (Ø = 30 mm)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: C-kiinnityssovitin Leica-mikroskooppeihin
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: These adapters enable cameras with different chip sizes to be connected to microscopes with a C-mount thread.
Tuoteluettelon nro: (630-1747)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Sovitin APS-C-kennolla varustettuihin kameroihin (PTA 699 ja PTA 173)
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: C-mount adapter compatible with Nikon microscopes, 0,5×
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: C-kierre sovitin, 0,5×, Ø: 30 mm
Toimittaja: ZEISS
Kuvaus: Adapter, 60N - 44
Toimittaja: MOTIC
Kuvaus: C-kiinnityssovitin, 0,35×, 1/3 tuuman siruantureille
Toimittaja: EPPENDORF
Kuvaus: Microscope adapters for InjectMan® NI 2 and TransferMan® NK 2. The universal stand is suitable for mounting manipulators on upright or stereo microsco...
Tuoteluettelon nro: (IDCPMS30A)
Toimittaja: Dino-Lite / IDCP B.V.
Kuvaus: Adapter with standard thread to use the holder on third party tripods (not included)
UOM: 1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 10 of 10
no targeter for Bottom